Sodium phenoxide trihydrate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20873.0100 8.20873.0500
8.20873.0100EA 595 NOK
8.20873.0100 8.20873.0500
Sodium phenoxide trihydrate for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium phenoxide trihydrate
Formel: C₆H₅NaO·3H₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149636
CAS-nummer: 156150-40-2
EINECS: 205-347-3
FN: 2905
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 56 - 61 °C
Molar Mass 170.13 g/mol