Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20078.0100 8.20078.0500
8.20078.0100EA 408 NOK
8.20078.0100 8.20078.0500
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
Formel: C₁₀H₈NNaO₇S₂
MW: 341,28 g/mol
Smeltepunkt: >380 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00150460
CAS-nummer: 5460-09-3
EINECS: 226-736-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Water (K. F.) 8.0 - 12.0 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
Hill Formula C10H8NNaO7S2