1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
331500050 331500250
ACRO331500050EA 1075 NOK
ACRO331500050 ACRO331500250
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Formel: C₁₃H₁₄O₂
MW: 202,25 g/mol
Smeltepunkt: 111…114 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01632581
CAS-nummer: 77301-42-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %