5-Acetyl-2-bromopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Acetyl-6-bromopyridine
A2421-1G A2421-5G
TCIAA2421-1GEA 525 NOK
TCIAA2421-1G TCIAA2421-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥98.0% (by GC)
5-Acetyl-2-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
MDL nummer: MFCD04974527
CAS-nummer: 139042-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f511b72c61398de8fc1da8e5ff7eb514c578107a&vid=f511b72c61398de8fc1da8e5ff7eb514c578107a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C