2-Acetyl-6-bromopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A2404-1G A2404-5G
TCIAA2404-1GEA 525 NOK
TCIAA2404-1G TCIAA2404-5G
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-6-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
MDL nummer: MFCD00272200
CAS-nummer: 49669-13-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28032f821add74c7ebbad085818b393c0ce6411d&vid=28032f821add74c7ebbad085818b393c0ce6411d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C