3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A2376-1G A2376-5G
TCIAA2376-1GEA 340 NOK
TCIAA2376-1G TCIAA2376-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97.0% (by GC)
3-Acetyl-5-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
MDL nummer: MFCD03086033
CAS-nummer: 38940-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5ea8849be8fbce258fd73fedf124c94281fbadc&vid=f5ea8849be8fbce258fd73fedf124c94281fbadc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C