2-Acetyl-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-Methylpyridin-2-yl)ethanone
A2338-1G A2338-5G
TCIAA2338-1GEA 620 NOK
TCIAA2338-1G TCIAA2338-5G
2-Acetyl-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Acetyl-4-methylpyridine
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,1632 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01863638
CAS-nummer: 59576-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e9f14a2e195486efe5c50a7d8cb4eae057f806f&vid=2e9f14a2e195486efe5c50a7d8cb4eae057f806f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %