3-Methyl-1,5-pentanediol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Methylpentane-1,5-diol
M0710-25ML M0710-500ML
TCIAM0710-25MLEA 230 NOK
TCIAM0710-25ML TCIAM0710-500ML
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥97.0% (by GC)
3-Methyl-1,5-pentanediol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 150°C
Flash punkt: 146°C
MDL nummer: MFCD00039547
CAS-nummer: 4457-71-0
EINECS: 224-709-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d280fa119b82b8b5c34d8ca360713ebd38f82e11&vid=d280fa119b82b8b5c34d8ca360713ebd38f82e11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %