N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N1,N6-Dimethylhexane-1,6-diamine
D1298-10ML D1298-25ML
TCIAD1298-10MLEA 1550 NOK
TCIAD1298-10ML TCIAD1298-25ML
N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0% (by GC)
N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexane
Formel: C₈H₂₀N₂
MW: 144,2578 g/mol
Kokepunkt: 205°C
Flash punkt: 112°C
MDL nummer: MFCD00008293
CAS-nummer: 13093-04-4
EINECS: 236-005-1
FN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a9882a01ca23fa133ab9831efafd144f48f23f8&vid=6a9882a01ca23fa133ab9831efafd144f48f23f8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %