4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B3204-1G B3204-25G B3204-5G
TCIAB3204-1GEA 230 NOK
TCIAB3204-1G TCIAB3204-25G TCIAB3204-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
MDL nummer: MFCD07368341
CAS-nummer: 105942-09-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1098fc814901098d55b5daf57aae6bdb177b9e76&vid=1098fc814901098d55b5daf57aae6bdb177b9e76&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C