4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
381320050 381320250
ACRO381320050EA 1000 NOK
ACRO381320050 ACRO381320250
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Formel: C₇H₁₄OSi
Kokepunkt: 97…98 °C (24 mmHg)
Tetthet: 0,854 g/cm³
Flash punkt: 60 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00190217
CAS-nummer: 2117-12-6
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %