trans-4-tert-Butylcyclohexanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
B1271-1G B1271-5G
TCIAB1271-1GEA 2000 NOK
TCIAB1271-1G TCIAB1271-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol ≥95.0% (by GC)
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
MDL nummer: MFCD00064952
CAS-nummer: 21862-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab723adf8365a4f75a5b2d3f7a024df48e88d152&vid=ab723adf8365a4f75a5b2d3f7a024df48e88d152&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C