2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1182-25G B1182-250G B1182-5G
TCIAB1182-25GEA 2050 NOK
TCIAB1182-25G TCIAB1182-250G TCIAB1182-5G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥97.0% (by GC)
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Kokepunkt: 70°C
Flash punkt: 97°C
MDL nummer: MFCD00006567
CAS-nummer: 33884-43-4
EINECS: 251-716-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62e1fc3ed293e45f8110e62db19e0d4ef699d070&vid=62e1fc3ed293e45f8110e62db19e0d4ef699d070&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Amber clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %