4-Methyl-1,3-dioxane 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
305000500 305000050
ACRO305000500EA 1925 NOK
ACRO305000500 ACRO305000050
4-Methyl-1,3-dioxane 99%
4-Methyl-1,3-dioxane
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,1317 g/mol
Smeltepunkt: 45…44 °C
Flash punkt: 22 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006569
CAS-nummer: 1120-97-4
EINECS: 214-323-1
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %