5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
5-Bromo-3-methylpyridin-2-ol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine, 5-Bromo-3-methylpyridin-2(1H)-one
B2797-1G
B2797-5G
TCIAB2797-1GEA
300
NOK
TCIAB2797-1G
TCIAB2797-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline
Formel:
C₆H₆BrNO MW: 188,02 g/mol |
MDL nummer:
MFCD03427657 CAS-nummer: 89488-30-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 170.0 to 174.0 deg-C |