(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
N0655-25G N0655-5G
TCIAN0655-25GEA 5550 NOK
TCIAN0655-25G TCIAN0655-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,2102 g/mol
Kokepunkt: 110°C
Flash punkt: 90°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03093637
CAS-nummer: 25137-01-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd0407e410fba00dbe218c179d72e42841fa4674&vid=bd0407e410fba00dbe218c179d72e42841fa4674&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -2.0 deg (neat)