Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
189580050 189580250
ACRO189580050EA 725 NOK
ACRO189580050 ACRO189580250
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Tetthet: 1,006 g/cm³
Flash punkt: 46 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005980
CAS-nummer: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %