1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
H61321.06 H61321.14
H61321.06EA 790 NOK
H61321.06 H61321.14
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 95%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,99 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00129963
CAS-nummer: 3107-19-5
EINECS: 221-466-3