Bisakrylamid ≥98.0% (by titrimetric analysis) for elektroforese
Leverandør: TCI
Warning
M0506-25G M0506-100G
TCIAM0506-25GEA 435 NOK
TCIAM0506-25G TCIAM0506-100G
Bisakrylamid ≥98.0% (by titrimetric analysis) for elektroforese
Bisakrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Kokepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Smeltepunkt: 300°C
Tetthet: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008625
CAS-nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4232043968ccd7e8d5a6bfe98ab5792411bc93a&vid=2380544e8ab2d933661962bf6fa8f39881973a93&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Functionality test to pass test