Bromfenolblått
Leverandør: Cayman Chemical
Synonymer: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
14331-25 14331-50 14331-100
CAYM14331-25EA 1400 NOK
CAYM14331-25 CAYM14331-50 CAYM14331-100
Bromfenolblått
Bromfenolblått
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Smeltepunkt: 273 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Indeks: 13,01429