3-Butyne-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0799-25ML B0799-5ML
TCIAB0799-25MLEA 785 NOK
TCIAB0799-25ML TCIAB0799-5ML
3-Butyne-1-ol ≥97.0% (by GC)
3-Butyne-1-ol
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –64 °C
Tetthet: 0,9262 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 36°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002955
CAS-nummer: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&vid=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %