4-Methoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M2283-5G M2283-1G
TCIAM2283-5GEA 2675 NOK
TCIAM2283-5G TCIAM2283-1G
4-Methoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
4-Methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₃
Kokepunkt: 127°C
MDL nummer: MFCD00209661
CAS-nummer: 31872-62-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=177dc856bd610c19da5342d7a5d291ae71c87c28&vid=177dc856bd610c19da5342d7a5d291ae71c87c28&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C