2-Chlorobenzoylacetonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
C2580-5G C2580-25G
TCIAC2580-5GEA 1325 NOK
TCIAC2580-5G TCIAC2580-25G
2-Chlorobenzoylacetonitrile ≥97.0% (by GC)
2-Chlorobenzoylacetonitrile
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00051624
CAS-nummer: 40018-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88fa617cfc23412e48677d3bfb2259193a4a4375&vid=88fa617cfc23412e48677d3bfb2259193a4a4375&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C