Toluidinblått O
Leverandør: TCI
T0571-25G T0571-100G
TCIAT0571-25GEA 770 NOK
TCIAT0571-25G TCIAT0571-100G
Toluidinblått O
Toluidine blue O
Formel: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305,83 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011934
CAS-nummer: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Indeks: 14,09520
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=883d2ecd4354d97fc0c736777187dfec0907e937&vid=217f636010fed7d3bfc471b65af03755f02f7589&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 623.0 to 628.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,700 (MeOH, 623.0 to 628.0 nm)