3-Hydroxy-5-methylisoxazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
H1348-5G H1348-25G
TCIAH1348-5GEA 485 NOK
TCIAH1348-5G TCIAH1348-25G
3-Hydroxy-5-methylisoxazole ≥98.0% (by GC)
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₅NO₂
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00144468
CAS-nummer: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6
Merck Indeks: 14,04856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0711943a821418de622e8c967681dce494ff0925&vid=0711943a821418de622e8c967681dce494ff0925&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C