4-Methylstyrene ≥96.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: p-Vinyltoluene, p-Methylstyrene, 4-Vinyltoluene
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
M0428-25ML M0428-500ML M0428-100ML
TCIAM0428-25MLEA 220 NOK
TCIAM0428-25ML TCIAM0428-500ML TCIAM0428-100ML
4-Methylstyrene ≥96.0% (by GC) stabilised
4-Methylstyrene
Formel: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 175°C
Smeltepunkt: –34 °C
Tetthet: 0,9383 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 45°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008621
CAS-nummer: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
FN: 2618
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef739e14a3f2cfe3aa87b2b6c7da97a56fdf45ca&vid=ef739e14a3f2cfe3aa87b2b6c7da97a56fdf45ca&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %