Benzetoniumklorid 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Synonymer: Hyamine
7170.1000EA 435 NOK
7170.1000 7170.2500
Benzetoniumklorid 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Benzetoniumklorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
MDL nummer: MFCD00011742
CAS-nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer 0.0039 - 0.0041 mol/l