Thymolblått 0,04% vandig løsning
Leverandør: Lovibond
Synonymer: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
451650 451651
LOVI451650EA 400 NOK
LOVI451650 LOVI451651
Thymolblått 0,04% vandig løsning
Thymolblått
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005869
CAS-nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3