Coomassie Brilliant Blått G-250
Leverandør: Cayman Chemical
Synonymer: C.I. 42655
14320-25 14320-50
CAYM14320-25EA 1550 NOK
CAYM14320-25 CAYM14320-50
Coomassie Brilliant Blått G-250
Coomassie Brilliant Blått G-250
Formel: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854,04 g/mol
Tetthet: >1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078482
CAS-nummer: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4