4-Fluoro-o-anisaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-2-anisaldehyde
F0827-5G F0827-1G
TCIAF0827-5GEA 1925 NOK
TCIAF0827-5G TCIAF0827-1G
4-Fluoro-o-anisaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-Fluoro-o-anisaldehyde
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00143318
CAS-nummer: 450-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41238893ac07a91d13445c0c78d8d1553e00f67b&vid=41238893ac07a91d13445c0c78d8d1553e00f67b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C