3-Fluorophenyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Acetoxy-3-fluorobenzene
F0800-5G F0800-25G
TCIAF0800-5GEA 365 NOK
TCIAF0800-5G TCIAF0800-25G
3-Fluorophenyl acetate ≥98.0% (by GC)
3-Fluorophenyl acetate
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Kokepunkt: 78°C
Flash punkt: 75°C
MDL nummer: MFCD00142578
CAS-nummer: 701-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3985aea0d9f86d249c87a7b92b37e4d986737837&vid=3985aea0d9f86d249c87a7b92b37e4d986737837&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %