Serotonin hydrochloride
Leverandør: Cayman Chemical
Synonymer: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
14332-50 14332-100
CAYM14332-50EA 1200 NOK
CAYM14332-50 CAYM14332-100
Serotonin hydrochloride
Serotonin hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212,68 g/mol
MDL nummer: MFCD00012686
CAS-nummer: 153-98-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III