1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
M2154-5G M2154-1G
TCIAM2154-5GEA 690 NOK
TCIAM2154-5G TCIAM2154-1G
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (by GC)
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
Formel: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Kokepunkt: 180°C
MDL nummer: MFCD00172703
CAS-nummer: 16153-81-4
FN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df324dafc463b2492a63a27943188fc699eaed70&vid=df324dafc463b2492a63a27943188fc699eaed70&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C