3-Chloro-4-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
C2542-5G C2542-1G
TCIAC2542-5GEA 1525 NOK
TCIAC2542-5G TCIAC2542-1G
3-Chloro-4-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-4-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Kokepunkt: 93°C
MDL nummer: MFCD06200712
CAS-nummer: 72990-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad13ace3c08e9648c69ac1999399cf96ba4542ef&vid=ad13ace3c08e9648c69ac1999399cf96ba4542ef&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C