3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2786-5G T2786-25G
TCIAT2786-5GEA 810 NOK
TCIAT2786-5G TCIAT2786-25G
3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Kokepunkt: 113°C
Flash punkt: 23°C
MDL nummer: MFCD00100032
CAS-nummer: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %