5-Methoxy-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-Methoxy-3,4-dihydronaphthalenone
M2297-5G M2297-25G
TCIAM2297-5GEA 1025 NOK
TCIAM2297-5G TCIAM2297-25G
5-Methoxy-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
5-Methoxy-1-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00001692
CAS-nummer: 33892-75-0
EINECS: 251-723-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0032d01c427219957635fd599644ce34743bdee3&vid=0032d01c427219957635fd599644ce34743bdee3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C