Streptozocin
Leverandør: Cayman Chemical
Danger
Synonymer: 1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
13104-50 13104-1
CAYM13104-50EA 760 NOK
CAYM13104-50 CAYM13104-1
Streptozocin
Streptozocin
Formel: C₈H₁₅N₃O₇
MW: 265,2 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006607
CAS-nummer: 18883-66-4
EINECS: 242-646-8