Acridine orange
Leverandør: Cayman Chemical
14338-5 14338-10 14338-25
CAYM14338-5EA 1975 NOK
CAYM14338-5 CAYM14338-10 CAYM14338-25
Acridine orange
Acridine orange
Formel: C₁₇H₁₉N₃
MDL nummer: MFCD00005029
CAS-nummer: 494-38-2