4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
H1316-5G
H1316-25G
TCIAH1316-5GEA
395
NOK
TCIAH1316-5G
TCIAH1316-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone ≥95.0% (by GC)
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ MW: 190,24 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00210693 CAS-nummer: 105640-07-1 EINECS: 423-920-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |