4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
H61176.06 H61176.14
H61176.06EA 1775 NOK
H61176.06 H61176.14
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09032952
CAS-nummer: 114897-92-6