Sample containers, with screw cap
Leverandør: DELTALAB
309552 309526 309502
DELT309552EA 5325 NOK
DELT309552 DELT309526 DELT309502
Sample containers, with screw cap
Prøvecontainere Beholdere, generelt bruk
Container made of PS with PE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Aseptic or sterile available
  • With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904