SPE-kolonner, polymerbasert, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Leverandør: Avantor
7519-05EA 2250 NOK
7519-05 7519-22 7523-05 7519-02 7609-02 7519-00 7519-01 7519-22T 7519-25 7523-02 7523-22
SPE-kolonner, polymerbasert, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Kromatografikolonner
Solid faseekstraksjon, som prøveforberedelsesteknikk, krever ofte stasjonære faser som er stabile over hele pH-spekteret. Styrene-divinylbenzene (SDB) copolymer-sorbent kan forbedre kvaliteten på prøveforberedelse.
Utmerkede strukturelle, mekaniske og kjemiske egenskaper, pakkerenhet og lasteevne, samt den stabile SDB-sorbent, gir forbedret prøverensing og forkonsentrasjon. Denne polymeriske SDB-sorbenten er en svært effektiv og selektiv SDB-sorbent med høy gjennomstrømningskapasitet. Den muliggjør høy gjenvinning og reproduserbarhet for resultater, selv i SPE for sammensetninger av forskjellige polariteter.