VWR® Q Path®, Containers with Cap for Biopsy Probes
Leverandør: VWR Collection
216-1310EA 555 NOK
216-1310 216-1319 216-1317 216-1309 216-1307 216-1315 216-1308 216-1306
VWR® Q Path®, Containers with Cap for Biopsy Probes
Prøvecontainere Beholdere, generelt bruk
Q Path® containers (PP) with suitable caps (PE) for safe transport of biopsy probes.
  • Different colours
  • High impermeability
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904