Vernebriller, uvex astrospec 2.0
Leverandør: UVEX
9164.387 9164.065 9164.275 9164.187 9164.285
111-1667EA 490 NOK
111-1667 111-1641 111-1642 UVEX9164.187 111-2401
Vernebriller, uvex astrospec 2.0
Vernebriller
Nye, moderne utformede briller av den anerkjente classic-typen. Store panoramaglass med integrerte sidebeskyttelser og buede sidearmer.
  • Myke sidestenger gir en sikker og trykkfri passform, selv ved lang tids bruk
  • Maksimal brukerkomfort for alle ansiktsformer på grunn av fleksible 2K-sidearmer og vinkling
  • Ventilasjon med labyrinttetning bidrar til å forbedre klimaet rundt øynene for å gi høyere komfort
  • Panoramiske polykarbonatglass med integrert sidebeskyttelse for optimal dekning av øynene
  • Sammenleggbare
Sertifiseringer: EN 160, EN 170