Jars, with slip lid
Leverandør: SEMADENI
1992 1991 3998 1993 1997 2962 3395
216-3160EA 260 NOK
216-3160 SEMA1991 SEMA3998 SEMA1993 SEMA1997 SEMA2962 SEMA3395
Jars, with slip lid
Krukker Bokser, generell bruk
PS, clear
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904