SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Leverandør: Avantor
7086-03EA 2375 NOK
7086-03 7086-01 7086-06 7086-02 7086-23 7086-26 7337-08 7086-08 7337-07 7086-07
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™-kolonner er engangs-PP-kolonner som er forhånspakket med høykapasitetssorbenter mellom to 20 µm PE-fritter.
  • Silikabasert
  • Ekstrahering av sammensetninger for prøveoppløsningsvolum fra et par hundre µl og opp til 1 L
  • Behandling med vakuum, positivt trykk eller sentrifugering
Generell bruk: Polare analytter fra ikke-polare løsemidler slik om hydrokarboner og mindre polare estere og etere.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i adsorbsjonsmodus.
Forpakning: Noen kolonner er tilgjengelige i en foliepakket fibertrommel som kalles Jumbo Pack.More Product Information