SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Leverandør: Avantor
7087-06EA 3675 NOK
7087-06 7087-02 7087-26
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™-kolonner er engangs-PP-kolonner som er forhånspakket med høykapasitetssorbenter mellom to 20 µm PE-fritter.
  • Silikabasert
  • Ekstrahering av sammensetninger for prøveoppløsningsvolum fra et par hundre µl og opp til 1 L
  • Behandling med vakuum, positivt trykk eller sentrifugering
Generell bruk: Ikke-ioniske, ikke-polare til moderat polare analytter.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i omvendt fasemodus.
Forpakning: Noen kolonner er tilgjengelige i en foliepakket fibertrommel som kalles Jumbo Pack. Kolonnene er løst pakket i plastfolie for å fjerne ulempen med å åpne individuelle lommer.