Konverteringsplate for UV til hvitt lys
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
38-0191-01 38-0191-02 38-0191-04 38-0191-11
730-1017EA 6800 NOK
730-1017 730-1018 UVPA38-0191-04 UVPA38-0191-11
Konverteringsplate for UV til hvitt lys
Transilluminatorer UV/hvitt lys transilluminatorer
Den spesialutformede konverteringsplaten omdanner UV-stråling fra lysbordet til hvitt lys via en hvit diffusor for observasjon av proteingeler, medier farget med Coomassie Blue eller sølvfargede geler.
  • Konverteringsplaten har håndtak på hver side for enkel håndtering