Dry block thermostat for cuvettes, LT 200
Leverandør: Hach
LTV0829910002 LTV0829921002 LTV0829951002 LTV0829923002
705-2044EA 17700 NOK
705-2044 705-0856 705-0902 705-0901
Dry block thermostat for cuvettes, LT 200
Termostatblokker Digitale termostatblokker
Et fordøyelsestrinn må ofte utføres før nøkkelparametere kan bestemmes. For disse parameterne utfyller LT 200-termostaten LANGE-kyvettetestsystemet. To separat kontrollerbare varmeblokker gjør at kyvetter og reaksjonsbeholdere kan fordøyes ved identiske eller forskjellige temperatur- og tidsinnstillinger. LT 200 har en digital timer med automatisk utkobling og akustisk signal. To gjennomsiktige sprutbeskyttelseslokk dekker termostaten mens den varmes opp. Den integrerte overtemperaturfunksjonen og det isolerte utvendige huset gir ekstra sikkerhet.
  • Fleksibel som forhåndsprogrammert for