Kjemisk resistente hansker, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Leverandør: UVEX
6056008 6055711 6056009 6056010 6056011 6055710 6055709 6055708 6056007
UVEX6056008EA 2775 NOK
UVEX6056008 112-4568 UVEX6056009 UVEX6056010 UVEX6056011 112-4567 112-4566 112-4565 UVEX6056007
Kjemisk resistente hansker, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Hansker
Denne lette sikkerhetshansken med spesial-NBR-belegg (nitrilbutadiengummi) og nyskapende Xtra Grip-teknologi kombinerer bestandighet mot fett, mineraloljer og mange kjemikalier med eksepsjonell komfort og fleksibilitet. Bomullsfôret er behagelig mot huden og regulerer temperaturen inni hansken.
  • Ergonomisk passform, høy fleksibilitet
  • God bestandighet mot mange kjemikalier
  • Eksepsjonelt tørt og vått grep
  • Flerlagsdesign for lang motstandstid
  • Høy absorpsjon av vanndamp, takket være bomullsfôret
Ideell for bilindustri, kjemisk industri og laboratorier.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue/black
EN 374 (JKL), EN 388 (3121), Cat. III
Sertifiseringer: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016 (JKNOPT); kat. III
OEKO-Tex® Standard 100